Fortfahren mit
BMSIPS2050PS1
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diam. × L
70 mm × 350 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, stainless steel propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
Application
stirring, mixing
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BMSIPS2050PS4BMSIPS2050PS3BMSIPS2050PS2
description
flat blade, stainless steel
description
4-arm, stainless steel
description
flat blade, stainless steel
description
centrifugal, stainless steel
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
diam. × L
70 mm × 350 mm
diam. × L
50 mm × 400 mm
diam. × L
68 mm × 400 mm
diam. × L
90 mm × 400 mm
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)