Fortfahren mit
BMSIPS2050PT4
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, PTFE-coated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
diam. × L
65 mm × 300 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
4-arm PTFE coated propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BMSIPS2050PT3BMSIPS2050PT2BMSIPS2050PS3
description
4-arm, PTFE-coated
description
flat paddle with holes, PTFE-coated
description
centrifugal, PTFE-coated
description
flat blade, stainless steel
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diam. × L
65 mm × 300 mm
diam. × L
68 mm × 350 mm
diam. × L
85 mm × 350 mm , open
diam. × L
68 mm × 400 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)