Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122410
NACRES:
NB.43
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific MS1000-F2
Packaging:
pack of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MS1000-F2
film W × L
125 mm × 78 mm
General description
Strong Bonding foil seals designed for heat sealing of polypropylene microplates. Ideal for cold storage (-200° to 110°C) and with samples contianing DMSO. Compatible with most standard heat sealers. Pack of 100.
Application
Cold sample storage in microplates
Features and Benefits
Strong bonding for cold storage
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description strong bonding for cold storage | description peelable for PP plates | description Peelable, for most plate types | description Pierceable, for most plate types |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific MS1000-F2 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific MS1000-F1 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific MS1000-PCR1 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific MS1000-PCR3 |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
| film W × L 125 mm × 78 mm | film W × L - | film W × L - | film W × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Foil Seals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?