Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32150313
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-1
size
1 g
General description
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description size 1 g, stainless steel | description size 100 g, stainless steel | description size 10 g, stainless steel | description size 5 g, stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-1 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-100 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-10 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-5 |
| size 1 g | size 100 g | size 10 g | size 5 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?