Fortfahren mit
BPS78856
U2 Assay Buffer
Synonym(e):
buffers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101613
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
U2 Assay Buffer is an assay buffer optimized for use with the BPS Bioscience Intrachain TR-FRET Assay Kits and Ubi-Mix (BPS Bioscience #82185).
Application
Screen molecules that inhibit ubiquitin ligase activity in drug discovery high throughput screening (HTS) applications, determine compound IC50 and perform real-time kinetics analyses in Intrachain TR-FRET assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
This is a ready to use assay buffer.Aqueous solution.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)