Fortfahren mit
BR26658
BRAND®, accu-jet® S Adapter housing
white
Synonym(e):
Accu-Jet® S accessories, Accu-Jet® S adapter casing, Accu-Jet® S housing unit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.56
UNSPSC Code:
41121514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 26658
color
white
General description
Accessories for BRAND®, accu-jet® S pipette controller
Application
holding silicone adapter of accu-jet® S
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR26606BR26654BR26652
description
white
description
AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
description
polypropylene, green
description
polypropylene, dark blue
manufacturer/tradename
BRAND 26658
manufacturer/tradename
BrandTech 26606
manufacturer/tradename
BRAND 26654
manufacturer/tradename
BRAND 26652
material
polypropylene
material
(polymer)
material
green , polypropylene
material
dark blue , polypropylene
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
color
white
color
-
color
-
color
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)