Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 512,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 989,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥70% (PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
isoelectric focusing (IEF): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... MKCAS(100531419), MKCASP(105755569)
General description
Application
- als Standard zur Quantifizierung der Casein-Konzentration und zur Bewertung der Fähigkeit des Bakterienstamm zur Hydrolyse der von hochfeuchtem Mozzarella freigesetzten Caseine
- bei von LPS befreiten Kuhmilchprotein-Zubereitungen für den Lymphoproliferations-Assay
- als Standard zur Quantifizierung der κ-Caseinkonzentration in Magermilchproben durch Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-HPLC).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥70% (PAGE), lyophilized powder | description ≥70% αs-casein basis (electrophoresis), lyophilized powder | description BioUltra, ≥98% (PAGE) | description BioReagent, suitable for insect cell culture |
| assay ≥70% (PAGE) | assay ≥70% αs-casein basis (electrophoresis) | assay ≥98% (PAGE) | assay - |
| technique(s) isoelectric focusing (IEF): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder |
| Gene Information cow ... MKCAS(100531419), MKCASP(105755569) | Gene Information cow ... CSN1(282208), CSN1S2(282209) | Gene Information bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728) | Gene Information bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?