Fortfahren mit
C159
Calphostin C from Cladosporium cladosporioides
Synonym(e):
UCN-1028c
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H38O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.76
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(OC)=C(CC(C)OC(=O)Oc3ccc(O)cc3)c4c5C(CC(C)OC(=O)c6ccccc6)=C(OC)C(=O)c7c(O)cc(OC)c(c57)c1c24
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45-47H,16-17H2,1-6H3
InChI key
SRJYZPCBWDVSGO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly specific inhibitor of protein kinase C (IC50 = 50 nM); requires light for activation. At higher concentrations (100 nM or greater), it has been shown to inhibit cell proliferation and induce apoptosis in vitro.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)