Fortfahren mit
C1835
(S)-(+)-4-Carboxyphenylglycine
Synonym(e):
(S)-α-Amino-4-carboxyphenylacetic acid, L-α-(4-Carboxyphenyl)glycine, S-4CPG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
Biochem/physiol Actions
Competitive mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist; mGluR2 metabotropic glutamate receptor agonist.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)