Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,00 |
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 291,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
natural
€ 82,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencolor
natural
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
General description
- Magenta™ 2-way cap is made of polypropylene.
- 25 mm diameter x 31 mm height.
- Works in conjunction with 25 mm Test Tubes.
- Drip Ring minimizes contamination by preventing condensation between the test tube and cap wall.
- Cap groove accommodates filter to eliminate contamination by purifying incoming air.
- Flexible ribs.
- Visually transparent.
- Autoclavable and reusable.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description natural | description GA-7 | description GA-7/GA-7-3 cover | description GA-7-3 |
| color natural | color - | color - | color - |
| compatibility for use with 25 mm culture tubes | compatibility - | compatibility closure fits either V8380 or V8505 | compatibility - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?