Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 932,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H60N5O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
922.01
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Quality Segment
form
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| assay ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR) | assay ≥98.0% (reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (reversed phase HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| λ conforms (UV/VIS Identity) | λ conforms (UV/VIS Identity) | λ conforms (UV/VIS Identity) | λ conforms (UV/VIS Identity) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?