Fortfahren mit
C2888
Acetylcholinesterase aus Electrophorus electricus (electric eel)
Type V-S, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
Synonym(e):
AChE, Acetylcholin-Acetylhydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 829,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-559-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1,000 units/mg protein
Biological source:
Electrophorus electricus
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Electrophorus electricus
Quality Segment
type
Type V-S
form
lyophilized powder
specific activity
≥1,000 units/mg protein
mol wt
280 kDa
composition
Protein, ≥45% biuret
pI 
~5.3
solubility
Tris buffer: 1 mg/mL (0.02 M Tris buffer, pH 7.5)
storage temp.
−20°C
General description
Molekulargewicht: 280 kDa
Isoelektrischer Punkt: 5,5
Absorptionskoeffizient: E1 % = 18,0 (280 nm)
Acetylcholinesterase aus Electrophorus electricus ist ein Tetramer, das aus 4 gleichen Untereinheiten von je 70 kDa besteht. Jede Untereinheit enthält eine aktive Stelle. Das Enzym ist ein Glycoprotein und enthält Hexosamine.
Application
Acetylcholinesterase aus Electrophorus electricus (Zitteraal) wird wie folgt verwendet:
  • bei Assays zur Aktivität der Acetylcholinesterase
  • zur Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die Hippocampuszellen von Xenopus-Embryos
  • zur Untersuchung der Auswirkung von Acetylcholin-Inhibitoren auf die Entwicklung und Plastizität
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase (AChE) weist an den neuromuskulären Übergängen und im synaptischen Spalt cholinerger Neuronen Aktivität gegenüber Acetylcholin auf. Sie ist am Stickstoffmonoxid-Signalweg beteiligt.
Wichtiges Abbauenzym für Acetylcholin in vivo. Wandelt Acetylcholin + H2O in Cholin + Essigsäure um.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Tris-Puffersalze enthält.
Analysis Note
Die unter Verwendung von Acetylcholin als Substrat erhaltene Aktivität ist 30- bis 100-mal höher als mit Butyrylcholin unter Verwendung von Acetylcholinesterase vom Zitteraal.
Other Notes
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol Acetylcholin zu Cholin und Acetat pro min bei pH 8,0 und 37 °C.
Disclaimer
Für Verdünnungslösungen (<1 mg/ml) zur Stabilisierung 1 mg/ml BSA zugeben. Verdünnungslösungen, die mindestens 1 mg Protein/ml in neutralen Phosphatpuffer enthalten, sind im Kühlschrank gelagert mindestens 6 Monate haltbar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3389C168203117057001
description
Type V-S, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
description
Type VI-S, lyophilized powder, 200-1,000 units/mg protein
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (BCA)
description
from bovine serum
specific activity
≥1,000 units/mg protein
specific activity
200-1,000 units/mg protein
specific activity
≥1,000 units/mg protein (BCA)
specific activity
-
biological source
Electrophorus electricus
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
solubility
Tris buffer: 1 mg/mL (0.02 M Tris buffer, pH 7.5)
solubility
20 mM Tris HCl buffer, pH 7.5: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
280 kDa
mol wt
280 kDa
mol wt
64.6 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Are solutions of Product C2888, Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus (electric eel), harmed by freezing?
    1 answer
    1. Yes, solutions may be harmed by freezing. The data sheet for Product C2888 indicates that solutions stabilized by the addition of BSA are stable when kept refrigerated for up to six months. A customer has reported to us that they tried freezing a solution to which BSA was added; they found that the solution had a 40 percent loss of activity after four months in the freezer. So our best recommendation is that solutions be stabilized with BSA and kept refrigerated, not frozen.