It is recommended to aliquot and store frozen at -20°C following reconstitution. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 195,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 765,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H10F3NO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
CFTR(inh)-172, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)N(C2=O)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H10F3NO3S2/c19-18(20,21)12-2-1-3-13(9-12)22-15(23)14(27-17(22)26)8-10-4-6-11(7-5-10)16(24)25/h1-9H,(H,24,25)/b14-8+
InChI key
JIMHYXZZCWVCMI-RIYZIHGNSA-N
Application
CFTR(inh)-172 has been used to specifically inhibit cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) activity. It is also used as a CFTR inhibitor Inh-172 to treat forskolin and IBMX.
Biochem/physiol Actions
CFTR(inh)-172 is an inhibitor of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR).
CFTR(inh)-172 is an inhibitor of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). With a Ki = 300 nM,. CFTR(inh)-172 leads to rapid, reversible and voltage-independent inhibition; it is an antidiarrheal agent in animals. CTFR(inh)-172 may be a useful tool to study animal models of cystic fibrosis and intestinal fluid loss in cholera and other secretory diarrheas. CTFR(inh)-172 is structurally-unrelated to known, but non-specific CFTR inhibitors DPC, NPPB (Cat. No. N4779) and Glibenclamide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CFTR(inh)-172
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Bonjour, J'aurai voulu connaitre la stabilité de l'inhibiteur après plusieurs mois après qu'elle soit stocké sous forme de solvant. Merci