Fortfahren mit
C3020
Chitin azure
chitinase substrate
Synonym(e):
Colloid chitin azure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
storage temp.
room temp
General description
A substrate for chitinase
Chitin azure is sensitive, feasible and reproducible low cost substrate, which is used for the assay of chitinase activity.
Application
Chitin azure has been used as a substrate to determine chitinase activity.
Other Notes
Chitin from crab shells covalently linked with Remazol Brilliant Violet 5R (RBV) dye.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1052AABH9A957BD8K8500
description
chitinase substrate
description
cellulase substrate
description
-
description
suitable for use as a protease substrate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this compound stored at room temperature?
    1 answer
    1. Yes, the Chitin Azure substrate may be stored at room temperature.