Fortfahren mit
C5192
Nalgene® Runde Kanister, mit Handgriffen
nominal capacity 20 L (5.5 gal), polypropylene
Synonym(e):
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2250-0050, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0050
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
General description
Graduiert in 1 gal. und 5 l Teilungen. Deckeldurchmesser 83 mm, Größe: Höhe x Durchmesser
Mit wiessem PP-Schraubverschluß mit TPE-Dichtung, nicht empfohlen zum Gebrauch mit gefährlichen Materialien, autoklavierbar (nur leer).
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3817C4442C5567
description
nominal capacity 20 L (5.5 gal), polypropylene
description
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
description
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
description
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0130
material
white polypropylene screw closure
material
white polypropylene screw closure, low-density polyethylene
material
white polypropylene screw closure
material
white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)