Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 197,00 |
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 498,00 |
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 733,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Connexin-43 in Kaninchen hergestellte Antikörper, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mammals, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using human or animal tissue sections, immunohistochemistry (frozen sections): 1:2,000 using human or animal tissue sections, indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured BHK cells, microarray: suitable, western blot: 1:8,000 using an animal tissue extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
General description
Gap Junctions sind spezialisierte Zellmembrandomänen, die aus Ansammlungen von interzellulären Kanälen bestehen, die das Zytoplasma von benachbarten Zellen direkt verbinden. Gap Junctions koordinieren die Zell- und Organfunktion in Gewebe und sind an der metabolischen Kooperation zwischen Zellen, der elektrischen Kupplung, der Synchronisation von zellulären physiologischen Aktivitäten, der Wachstumssteuerung und Entwicklungsregulierung beteiligt. Die Gap-Junction-Kanäle ermöglichen den interzellulären Austausch von Ionen, Nukleotiden und kleinen Molekülen zwischen benachbarten Zellen. Im Gegensatz zu anderen Membrankanälen überspannen interzelluläre Kanäle zwei gegenüberliegende Plasmamembranen und erfordern die Unterstützung von Halbkanälen, Connexone genannt, von beiden beteiligten Zellen. Diese Kanäle sind für Moleküle bis zu einer Größe von 1 kDa permeabel und kommen in den meisten Säugetierzelltypen vor. Zwei Connexone interagieren im extrazellulären Raum, um den vollständigen interzellulären Kanal zu bilden. Jedes Connexon besteht aus sechs ähnlichen oder identischen Proteinen, die Connexine genannt werden. Connexine (Cx) sind eine Multigen-Familie von sehr ähnlichen Proteinen mit Molekülmassen im Bereich von 26 bis 70 kDa. Bei Säugetieren wurde mindestens ein Dutzend verschiedener Connexingene identifiziert. Viele davon werden in unterschiedlichem Gewebe und zellspezifischen Mustern exprimiert. Bei Säugetieren wurden zwei verschiedene Linien identifiziert: Eine namens Klasse I oder β-Gruppe, zu der Cx26, Cx30, Cx31, Cx31.1 und Cx32 gehören, und die andere namens Klasse II oder α-Gruppe, zu der Cx33, Cx37, Cx40, Cx43 und Cx46 gehören.
Connexin-43 (Cx-43), ein 43-kDa-Protein, ist ein Mitglied der Connexin-Proteinfamilie, die eine Gap Junction bildet. Es wird von verschiedenen Zelltypen wie Astrozyten, Herz- und Glattmuskelzellen, Endothelzellen, Ependymzellen, Fibroblasten, Keratinozyten, Linsen- und Corneaepithelzellen exprimiert. Außerdem kommt das Protein in Leptomeningen, Leukozyten, Leydig-Zellen, Makrophagen, Myoepithelzellen der Brustdrüse, Osteozyten, Granulosazellen der Eierstöcke, pankreatischen β-Zellen, Vorimplantations-Blastozysten, Sertoli-Zellen, Schilddrüsenfollikelzellen und Trophoblast-Riesenzellen vor.
Immunogen
Application
Eine minimale Arbeitsverdünnung von 1:8.000 wird durch Immunblotting mit einem Gesamtextrakt aus Mäusehirn bestimmt.
Eine minimale Arbeitsverdünnung von 1:400 wird durch indirekte immunfluoreszierende Färbung von acetonfixierter, kultivierter Babyhamster-Niere (BHK) bestimmt.
Eine minimale Arbeitsverdünnung von 1:2.000 wird durch indirekte immunfluoreszierende Färbung von Rattenherz bestimmt. (Negativ für Rattenleberschnitte)
Eine minimale Arbeitsverdünnung von 1:2.000 wird durch indirekte Immunperoxidase-Färbung von trypsinverdautem, formalinfixiertem, paraffineingebettetem menschlichen oder tierischen Gewebe bestimmt.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone CXN-6, ascites fluid | description clone CXN-6, hybridoma cell culture supernatant | description affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| species reactivity mammals, human | species reactivity rat, hamster, bovine, mouse, human | species reactivity chicken, rat, feline, bovine, human, porcine, mouse | species reactivity mouse, human, rat |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured BHK cells, microarray: suitable, western blot: 1:8,000 using an animal tissue extract, immunohistochemistry (frozen sections): 1:2,000 using human or animal tissue sections, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using human or animal tissue sections | technique(s) microarray: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:8,000-1:16.000 using mouse whole brain extract, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable | technique(s) immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using mouse myoblast C2C12 cell line, immunohistochemistry: 1:200-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse heart sections, immunoblotting: 1:5,000-1:7,500 using mouse myoblast C2C12 cell line extract | technique(s) ELISA: 1:20000, western blot: 1:500-1:1000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Connexin-43 in Kaninchen hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?