Fortfahren mit
C7230
N-[2-(4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-3-methoxybenzamide
solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24ClN3O2
Molekulargewicht:
373.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
solubility
DMSO: 22 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
COc1cccc(c1)C(=O)NCCN2CCN(CC2)c3ccc(Cl)cc3
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent, selective D4 dopamine receptor ligand.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)