Fortfahren mit
C7521
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for substrate for collagenase and for diagnostic assay manufacturing
Synonym(e):
Kollagen Typ 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
human placenta
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen aus menschlicher Placenta, Bornstein and Traub Type IV, powder
biological source
human placenta
Quality Segment
description
Sigma Type VI
form
powder
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
suitability
suitable for substrate for collagenase
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Collagen from human placenta has been used to coat tissue culture surfaces to support adhesion and culture of primary epithelial and endothelial cell types.
Biochem/physiol Actions
Während der Entwicklung ist Kollagen IV ubiquitär in BM verbreitet. Während dem Reifungsprozess wird dieses Netzwerk teilweise auf erstaunlich gewebespezifische Weise ersetzt, wodurch die BM-Struktur und -Funktion definiert wird. Kollagen IV bindet an Blutplättchen, Hepatozyten, Keratinozyten, Endothel-, Mesangium-, Pankreaszellen und einige Tumorzellen.
Preparation Note
Dies ist ein lyophilisiertes Pulver, das in steriler 0,5 M Essigsäure, PBS oder Wasser bei 1 mg/ml rekonstituiert werden kann. Eine PBS-Lösung ist bei -20 °C mindestens ein Jahr lang stabil. Sie wird durch eine Modifikation des Pepsinextraktionsverfahrens von Glanville, R. W., et al. hergestellt.
Analysis Note
Eine SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophoreseprüfung unter reduzierenden Bedingungen in Übereinstimmung mit dem Basalmembrankollagen erzeugt drei Hauptbanden.
Other Notes
Alle Kollagenmoleküle bestehen aus drei Polypeptidketten, die in einer Dreifachhelixkonformation angeordnet sind, mit einer Primärstruktur, die hauptsächlich ein sich wiederholendes Strukturmotiv mit Glycin in jeder dritten Position und Prolin oder 4-Hydroxyprolin häufig vor den Glycinresten ist. Kollagen Typ IV kommt nur in den Basalmembranen vor und enthält bis zu sechs genetisch verschiedene α-Ketten.
Kollagen wird in eine Reihe an strukturell und genetisch verschiedenen Typen unterteilt. Wir nutzen die Nomenklatur, die von Bornstein und Traub vorgeschlagen wurde. Achten Sie darauf, dass Sie die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Typenklassifizierungen von Kollagen verwechseln.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4417C5533C8374
description
Bornstein and Traub Type IV, powder
description
Bornstein and Traub Type IV, solution, suitable for cell culture, High Performance
description
Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Bornstein and Traub Type IV, powder
Gene Information
human ... COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
Gene Information
human ... COL4A1(1282), COL4A2(1284), COL4A3(1285), COL4A4(1286), COL4A5(1287), COL4A6(1288)
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
solution
form
powder
form
powder
suitability
suitable for substrate for collagenase
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen aus menschlicher Placenta
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)