Fortfahren mit
C9130
L-Cystine di-β-naphthylamide dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26N4O2S2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.56
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@H](CSSC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)