Fortfahren mit
C9277
Carbostyril 165
Synonym(e):
7-Dimethylamino-4-methyl-2-hydroxyquinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-444-3
MDL number:
SMILES string
CN(C)c1ccc2C(C)=CC(=O)Nc2c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)