Fortfahren mit
C9811
CryoCane™ aluminum canes
capacity, 5  vial(s)
Synonym(e):
cryogenic vial cane, cryostorage cane, cryovial cane, dewar cane, liquid nitrogen cane, Nalgene 5015-0001
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103029
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5015-0001
Feature:
capacity 5  vial(s)
€ 36,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
capacity 5  vial(s)
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
Overall L
290 mm
General description
Firmly holds 1.2 or 2.0 mL Nalgene cryogenic vials for storage in Dewar-type, liquid nitrogen freezers.
Stepped CryoCane™ aluminimum cane for the storage of cryostorage tubes, accommodate a variety of vial sizes and designs.
Features and Benefits
  • Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing.
  • Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management.
Legal Information
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9936HS23205HS23206
description
capacity, 5  vial(s)
description
capacity, 6  vial(s)
description
to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum
description
to hold, 6 x 5.0 mL vials per rack, clear aluminum
feature
capacity 5  vial(s)
feature
capacity 6  vial(s)
feature
to hold 5 x 2.0 mL vials per rack
feature
to hold 6 x 5.0 mL vials per rack
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23205
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23206
Overall L
290 mm
Overall L
-
Overall L
-
Overall L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CryoCane™ aluminum canes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)