Fortfahren mit
CAA444-EP
Caps for Eppendorf® A-4-44 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 100 mL rectangular buckets
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022637428 (NA), Eppendorf® 5804712005 (EU)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
aerosol-tight, for 100 mL rectangular buckets
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022637428 (NA), Eppendorf® 5804712005 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)