Fortfahren mit
CLS3281
Corning® CellSTACK® Zubehör
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 50 mm, PVDF membrane, sterile, vent cap, case of 5
Synonym(e):
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
€ 518,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVDF membrane, vent cap
sterility
sterile
packaging
case of 5
manufacturer/tradename
Corning 3281
technique(s)
cell culture: suitable
L
7 cm
filter size
50 mm
tubing I.D.
9.5 mm
General description
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Features and Benefits
  • Corning® CellSTACK® accessories vented cap has 50 mm.
  • 0.2 μm pore non-wettable (hydrophobic) polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane.
  • 33mm threaded cap.
  • Enables gas exchange while minimizing the risk of contamination.
  • Filter connected to cap with 3/8.
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3282CLS3284CLS3969
description
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 50 mm, PVDF membrane, sterile, vent cap, case of 5
description
I.D. 3.2 mm, sterile, female Luer Lock with male luer plug, cap (fill), case of 5
description
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
description
screw cap, not vented
manufacturer/tradename
Corning 3281
manufacturer/tradename
Corning 3282
manufacturer/tradename
Corning 3284
manufacturer/tradename
Corning 3969
material
vent cap, PVDF membrane
material
orange high-density polyethylene cap, cap (fill)
material
cap (vent)
material
high-density polyethylene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 5
packaging
case of 5
packaging
case of 4
packaging
case of 6
tubing I.D.
9.5 mm
tubing I.D.
-
tubing I.D.
9.5 mm
tubing I.D.
-
L
7 cm
L
-
L
7 cm
L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)