Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 351007
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid standard
manufacturer/tradename
Corning 351007
technique(s)
microbiological culture: suitable
W × H
60 mm × 15 mm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?