Fortfahren mit
CLS352003
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
Synonym(e):
culture tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
round polystyrene
sterility
sterile
feature
cap snap, individually wrapped
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 352003
capacity
5 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)