Merck
CLS353001
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 35 x 10 mm × 2.5 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
Cell Culture Dish
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Falcon® Cell Culture Dish, plate diam. × capacity 35 x 10 mm × 2.5 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
sterility
sterile
packaging
case of 500 ea (25 packs of 20)
manufacturer/tradename
Corning 353001
plate diam. × capacity
35 x 10 mm × 2.5 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell Culture
General description
Falcon® 35mm x 10mm Style Easy-Grip Cell Culture Dish, Tissue Culture-Treated, Sterile, Bulk Packaged, 20/Pack, 500/Case
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)