Fortfahren mit
CLS353085
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 1.8 cm, handle L 18 cm, sterile
Synonym(e):
lab equipment accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122403
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
TPE
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 353085
technique(s)
cryopreservation: suitable
blade L
1.8 cm
handle L
18 cm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Scraper
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)