Fortfahren mit
CLS353091
Corning® Falcon® Permeable Support
for use with 6 Well Plate, with 3.0µm Translucent PET Membrane, sterile
Synonym(e):
Permeable Support
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
Manufacturer/tradename:
Corning 353091
Feature:
with 3.0µm Translucent PET Membrane
Packaging:
case of 48 ea (Individually wrapped)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
with 3.0µm Translucent PET Membrane
packaging
case of 48 ea (Individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 353091
compatibility
for use with 6 Well Plate
General description
Falcon® Permeable Support for 6 Well Plate with 3.0µm Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Application
Cell Culture
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)