Fortfahren mit
CLS3603
Corning®  96-Well schwarze Mikrotiterplatte aus Polystyrol
flat bottom clear, black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
96-Well Mikrotiterplatten, 96-Well Multiwellplatten, 96-Well Platten, 96-Well-Mikroplatten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
48 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 593,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), flat bottom clear , polystyrene , round clear wells
Size:
96 wells
€ 593,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), flat bottom clear , polystyrene , round clear wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 96 well standard
manufacturer/tradename
Corning 3603
packaging
case of 48, pkg of (individually wrapped)
technique(s)
cell culture: suitable
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
black
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • Die Böden sind um 60 % dünner als bei herkömmlichen Mikrotiterplatten aus Polystyrol, was eine geringere Hintergrundfluoreszenz und die Möglichkeit von Ablesungen bis zu 340 nm zur Folge hat
  • Opake Wände verhindern eine Kreuzkontamination zwischen den Wells
  • Transparente Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
  • Sowohl für Ober- als auch für Unterlesegeräte geeignet
  • Flache Böden mit einem Gesamtvolumen von 360 μl
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
  • Mit Gammastrahlen sterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Einzeln verpackt
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3631CLS3610CLS3601
description
flat bottom clear, black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), sterile, lid
description
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, white polystyrene (TC-Treated), individually wrapped, sterile, lid
description
flat bottom wells clear, black polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
suitability
suitable for tissue
suitability
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
polystyrene , black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), flat bottom clear , round clear wells
material
polystyrene , flat bottom clear , round clear wells, black polystyrene
material
white polystyrene (TC-Treated), flat bottom clear , round clear wells
material
flat bottom wells clear , polystyrene , black polystyrene , round clear wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
high binding surface
color
black
color
clear
color
white
color
black
packaging
case of 48, pkg of (individually wrapped)
packaging
bag of 25, case of 100
packaging
case of 48
packaging
case of 100, bag of 25
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)