Fortfahren mit
CLS401577
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 6 L
Synonym(e):
equipment replacement accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Manufacturer/tradename:
Corning 401577
Material:
stainless steel shaft
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel shaft
sterility
non-sterile
feature
fits flask 6 L
manufacturer/tradename
Corning 401577
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 6L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)