Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 214,00 |
Über diesen Artikel
€ 214,00
material
foamed PE
feature
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432002
technique(s)
cryopreservation: suitable
H × diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
color
green
capacity
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
General description
- Für 12 Standard-Kryofläschchen mit 1,0 ml bis 2,0 ml Inhalt.
- Radialsymmetrische Fläschchen für gleichmäßiges Einfrieren.
- Nummerierte Vertiefungen zur einfachen Probenidentifikation.
- Angeschrägter Deckel für sicheres Greifen und einfaches Öffnen.
- Bei geöffnetem Deckel herausragende Fläschchen für rasche, geordnete Entnahme von gefrorenen Proben.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), green | description (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple | description (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), orange | description (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), pink |
| manufacturer/tradename Corning 432002 | manufacturer/tradename Corning 432001 | manufacturer/tradename Corning 432003 | manufacturer/tradename Corning 432004 |
| feature Holds 12 x 1-2 mL cryovials | feature Holds 12 x 1-2 mL cryovials | feature Holds 12 x 1-2 mL cryovials | feature Holds 12 x 1-2 mL cryovials |
| material foamed PE | material foamed PE | material foamed PE | material foamed PE |
| packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 |
| capacity (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials) | capacity (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials) | capacity (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials) | capacity (12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials) |
| H × diam. 10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter | H × diam. 10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter | H × diam. 10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter | H × diam. 10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CoolCell™ LX Zelleinfrierbehälter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?