Fortfahren mit
CLS7017
Corning® Costar® Stripette® serologische Pipetten, einzeln verpackt in Papier/Kunststoff, dreifach verpackt, Reinraumverpackung
capacity 50 mL
Synonym(e):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
50 mL
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 100, bag of 25
Feature:
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.5 mL, subdivision
Manufacturer/tradename:
Corning 7017
Material:
polystyrene
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.5 mL, subdivision
packaging
case of 100, bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 7017
measuring range
accuracy: 0.5 mL
technique(s)
cell culture: suitable
L
370 mm
capacity
50 mL
tip I.D.
0.125 in.
color
purple color-coded stripe
General description
Die Papier-/Kunststoffverpackung der serologischen Corning Costar Stripette-Pipetten gewährleistet das einfache Öffnen durch Durchstoßen oder Auseinanderziehen. Sie eignet sich zudem hervorragend für Anwendungen mit sterilen Zellkulturen und/oder Gewebekulturen, insbesondere beim Tragen von Latexhandschuhen, da die statische Haftung vermindert wird. Die Stripette-Pipetten sind sterile, einzeln verpackte serologische Pipetten, die bei aseptischen Zell-/Gewebekulturverfahren für optimale Bedingungen sorgen.
  • Die Farbcodierung auf dem Papier ermöglicht die einfache Größenbestimmung.
  • Die Papier-/Kunststoffverpackung bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
  • Der einzigartige farbkodierte Vergrößerungsstreifen erleichtert das Erkennen des Meniskus.
  • Steril, einzeln verpackt und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
  • Genauigkeit von ± 2 % bei vollem Volumen
  • Chargennummer auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckt
  • Kalibriert für die Abgabe (TD-EX 20 °C) der Inhalte mit Ausblasung
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS7015CLS7016CLS7041
description
capacity 50 mL
description
capacity 10 mL
description
capacity 25 mL
description
capacity 1 mL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
disposable, DNase free, subdivision, RNase free, graduations± 0.5 mL
feature
RNase free, DNase free, subdivision, graduations± 0.1 mL, disposable
feature
RNase free, disposable, graduations± 0.2 mL, DNase free, subdivision
feature
RNase free, disposable, graduations± 0.01 mL, subdivision, DNase free
capacity
50 mL
capacity
10 mL
capacity
25 mL
capacity
1 mL
manufacturer/tradename
Corning 7017
manufacturer/tradename
Corning 7015
manufacturer/tradename
Corning 7016
manufacturer/tradename
Corning 7041
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
bag of 25, case of 100
packaging
case of 200, bag of 50
packaging
case of 200, bag of 25
packaging
case of 1000, bag of 50
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)