Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 215,00 |
Über diesen Artikel
€ 215,00
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
description
centrifuge style filter
sterility
non-sterile
feature
RCF 16,000 × g, RNase and DNase free
packaging
case of 100 unit
manufacturer/tradename
Corning 8163
tube size
2.0 mL
working volume
500 μL
pore size
0.45 μm
General description
- Membranen aus Celluloseacetat bieten schnelle Flussraten und niedrige Proteinbindung
- Ideal zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten geeignet sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und zum Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen.
- Steril und zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei.
- Maximale relative Zentrifugalkraft: 16.000x g.
- Membranen aus Celluloseacetat bieten schnelle Flussraten und niedrige Proteinbindung
- Membranen aus Nylon sind von Natur aus hydrophil, tensidfrei und haben die wenigsten extrahierbaren Bestandteile
- Filtration mit Celluloseacetat- und Nylonmembranen erfolgt durch Zentrifugation und dient zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und zum Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen
- Zur Verwendung in einem standardmäßigen Festwinkel-Mikrozentrifugenrotor mit einer relativen Zentrifugalbeschleunigung von bis zu 16.000 × g
- Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile | description cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile |
| pore size 0.45 μm | pore size 0.22 μm |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 8163 | manufacturer/tradename Corning 8161 |
| material natural polypropylene cap, cellulose acetate membrane, polypropylene tube, polypropylene housing | material cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene tube, polypropylene housing |
| working volume 500 μL | working volume 500 μL |
| packaging case of 100 unit | packaging case of 100 units |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning®-Costar®-Spin-X®-Zentrifugenröhrchen-Filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?