Fortfahren mit
CLS8674
Corning® Storage Box for 1-2 mL 2D Barcoded Cryogenic Vials
holds 100 vials, 10 x 10 array, white polycarbonate
Synonym(e):
Corning vial accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41123304
Material:
white polycarbonate
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
white polycarbonate
size
132 mm (132 mm)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS8673Z744454Z744455
description
holds 100 vials, 10 x 10 array, white polycarbonate
description
holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate
description
capacity 1 mL, blue cap, external thread
description
capacity 1 mL, purple cap, external thread
material
white polycarbonate
material
white polycarbonate
material
blue cap
material
purple cap
size
132 mm (132 mm)
size
132 mm × 132 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)