Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
24111500
Material:
polypropylene
Sterility:
non-sterile
Capacity:
9 L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning SA09-01
capacity
9 L
General description
Autoclavable bags designed for disposal of laboratory waste, offering high-temperature resistance and reliable containment.
Application
Environmental and Water Testing, Food and Beverage Testing, Life Science
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 9 L | description capacity 3 L | description capacity 21 L | description capacity 9 L, Black Biohazard Logo |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| capacity 9 L | capacity 3 L | capacity 21 L | capacity 9 L |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging case of 500 | packaging case of 500 | packaging case of 500 | packaging case of 500 |
| manufacturer/tradename Corning SA09-01 | manufacturer/tradename Corning SA03-01 | manufacturer/tradename Corning SA21-01 | manufacturer/tradename Corning SA09-10 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Gosselin Autoclavable Bag
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?