Fortfahren mit
D1636
Ethoxymethylen-malonsäure-diethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCH=C(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-725-7
Beilstein/REAXYS Number:
880058
MDL number:
bp
279-283 °C (lit.)
density
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)