Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H27N10O18P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
788.41
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)n5cnc6C(=O)N=C(N)Nc56)C(O)C3O)c2N1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?