Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H64N14O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
977.08
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
solubility
H2O: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
General description
Fluorogenic substrate for matrix metalloproteinases (MMP-1 and MMP-9). The tryptophan fluorescence of the intact molecule is quenched by the dinitrophenyl moiety. Enzymatic cleavage of the substrate by collagenase or gelatinase results in an increased fluorescence.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?