Fortfahren mit
D3439
D-erythro-Dihydrosphingosine 1-phosphate
≥98% (TLC), waxy solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H40NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
waxy solid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
waxy solid
color
yellow
solubility
methanol: THF: water (6:3:1): >0.5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
InChI key
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative control for sphingosine-1-phosphate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)