Fortfahren mit
D4774
Dynorphin A Porcine Fragment 1-10
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C57H91N19O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1234.45
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
κ-agonist
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)