Fortfahren mit
D4893
3,4-Dehydro-L-prolin
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
(S)-3-Pyrrolin-2-carbonsäure, 3,4-Didehydro-L-prolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.11
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
223-738-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5376764
Produktname
3,4-Dehydro-L-prolin,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
248-250 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H]1NCC=C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-2,4,6H,3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
OMGHIGVFLOPEHJ-BYPYZUCNSA-N
General description
3,4-Dehydro-L-proline acts a prolyl-t-RNA synthetase.
Biochem/physiol Actions
3,4-Dehydro-L-proline is used as a substrate and inhibitor of various enzymes. 3,4-Dehydro-L-proline may be used to inhibit extensin biosynthesis. 3,4-Dehydro-L-proline is a alternate substrate of the amino acid oxidase, NikD. 3,4-Dehydro-L-proline inhibits collagen secretion by chondorcytes.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)