Fortfahren mit
D5266
Natrium-1-dodecansulfonat
Synonym(e):
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
EC Number:
219-200-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3919536
MDL number:
description
anionic
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-dodecansulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)