Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 209,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 945,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light, under inert gas
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light, under inert gas
color
white to off-white
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: ~8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(=O)Nc2sc3CCCCc3c2C(N)=O
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
InChI key
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flt-3 (fms-related tyrosine kinase 3) inhibitor
Features and Benefits
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?