Fortfahren mit
D8754
N,S-Di(DNP)-L-cysteine
≥95% (TLC)
Synonym(e):
N,S-Di(2,4-dinitrophenyl)-L-cysteine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11N5O10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(CSc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)Nc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)