Fortfahren mit
E006
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide
Benzodiazepine receptor inverse agonist, solid
Synonym(e):
β-CCA methylamide, FG-7142, N-Methyl-β-carboline-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 882,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
€ 258,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Carboline-3-carboxylic acid N-methylamide,
form
solid
Quality Segment
color
light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CNC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-14-13(17)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-12(9)7-15-11/h2-7,16H,1H3,(H,14,17)
InChI key
QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine inverse receptor agonist; potent anxiogenic agent.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL23758217538
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
Vitamin A precursor.
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
cyclohexane: soluble, DMSO: soluble
color
light tan
color
-
color
dark red
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)