Fortfahren mit
E3888
[D-Pen2,5]-Enkephalin hydrate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
DPDPE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H39N5O7S2 · xH2O
Molekulargewicht:
645.79 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32160702
€ 196,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)SSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
InChI key
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
General description
[D-Pen2,5]-Enkephalin hydrate, also called DPDPE, is a peptide and acts as a δ1-opioid receptor agonist. Opioid receptors are divided into three types called, μ, κ and δ, depending upon their ligands. These ligands are peptides and are classified as enkephalins, endorphins and dynorphins.
Application
[D-Pen2,5]-Enkephalin hydrate (DPDPE) has been used to study the pharmacodynamic and pharmacokinetic capabilities of polyethylene glycol (PEG) conjugate of DPDPE in rodents. It has been used to study the tendency of opiate self-administration in male Long-Evans rats, in ventral tegmental area (VTA).
Biochem/physiol Actions
Antinociceptive activity mediated through the δ1 receptor while the modulatory activity is mediated through the δ2 receptor. Tritiated [D-Pen2,5]-enkephalin is used as a δ1 ligand.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6638
description
≥95% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC), powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)