Fortfahren mit
E4761
Estriol 16,17-diacetate
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-3,16α,17β-triol 16,17-diacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)