Fortfahren mit
EP5382000201
Eppendorf® VisioNize Box Adapter for ThermoMixer C
Synonym(e):
Eppendorf 5382000201, accessory, adaptor, appendage, attachment, connecter, converting device, coupler, coupling, fitting
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103801
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5382000201
General description
VisioNize box adapter for ThermoMixer C
Features and Benefits
For Eppendorf ThermoMixer® C and F models
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Eppendorf ThermoMixer is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EP4099003001EP4099002005EP5820733004
description
-
description
light center, H (15 mm)
description
light center, H (10 mm)
description
tube capacity 25 mL, case of 6 ea, for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5382000201
manufacturer/tradename
Eppendorf®, 4099003001
manufacturer/tradename
4099002005, Eppendorf®
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820733004
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
case of 6 ea
Eppendorf VisioNize accessories for ThermoMixer C
-
Eppendorf laboratory adapter for optical analysis, AUA biospectrometer adapter for Eppendorf, Eppendorf adapter compatibility with biospectrometers, biospectrometer Eppendorf adapter, Eppendorf biospectrometer adapters, Eppendorf biospectrometer adapter for research, Eppendorf adapter for biospectrometers, industrial Eppendorf adapter for scientific use, Eppendorf adapter for spectrophotometry, Eppendorf AUA003 adapter, Eppendorf adapter for laboratory equipment
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)