Fortfahren mit
EP5820767006
Spare Sealing
pack of 5
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103900
eCl@ss:
32035490
Packaging:
pack of 5
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
For rotor FA-45-24-11-Kit, FA-45-20-17, FA-30x2 and FA-48x2. Also for rotors FA-45-48-11 manufactured after 05/2019
packaging
pack of 5
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820767006 (Global)
General description
Eppendorf® is a top company in the field of life science. They create and sell tools, materials, and services for handling liquids, samples, and cells in laboratories around the world. Their products are widely used in research labs at universities and companies. The spare sealing is suitable for use with an Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor lid.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EP5409719009EP5820749008EP5820705000
description
pack of 5
description
for Eppendorf® S-24-11-AT rotor lid, pack of 5
description
for Eppendorf® for S-4-104 rotor lid, for 750 mL round buckets, pack of 5
description
for Eppendorf® A-2-DWP-AT rotor aerosol-tight caps, pack of 2
packaging
pack of 5
packaging
pack of 5
packaging
pack of 5
packaging
pack of 2
feature
For rotor FA-45-24-11-Kit, FA-45-20-17, FA-30x2 and FA-48x2. Also for rotors FA-45-48-11 manufactured after 05/2019
feature
for Eppendorf® S-24-11-AT rotor lid
feature
for Rotors S-4-104, S-4×750, S-4×1000, Round cups 750 mL/1000 mL
feature
-
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820767006 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409719009 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820749008 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820705000 (Global)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spare Sealing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)