Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41103025
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenMaterialien
various
Leistungsmerkmale
for use with CryoCube® F101h
Hersteller/Markenname
Eppendorf® F652999009
Verpackung
pack of -1 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Helps to avoid the issue of stacking racks and boxes to make the most of your feezer space.
Anwendung
Used for storage in freezer CryoCube F101h
cryostorage
Rechtliche Hinweise
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?